Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylfluoracetat

Lieferant: CHEMPUR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


FL19465.POR 019465-100G 019465-25G
CHMPFL19465.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL19465.POR FLUO019465-100G FLUO019465-25G
Ethylfluoracetat
Ethylfluoracetat


Formel: C₄H₇FO₂
MW: 106.1 g/mol
Siedepunkt: 119.2
Dichte: 1.0912 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000450
CAS-Nummer: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge