Ethyl-6-brompicolinat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
020124-5G
FLUO020124-5GEA 45.9 EUR InStock
FLUO020124-5G
Ethyl-6-brompicolinat
Ethyl-6-brompicolinat
Formel: C₈H₈BrNO₂
MDL Number: MFCD04116913
CAS-Nummer: 21190-88-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge