1-(2,5-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
020738-1G
FLUO020738-1GEA 282 EUR InStock
FLUO020738-1G
1-(2,5-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,5-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃(CH₃)₂)NC(S)NH₂
MDL Number: MFCD00041372
CAS-Nummer: 16738-19-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge