N-(4-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
020744-1G
FLUO020744-1GEA 971 EUR InStock
FLUO020744-1G
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
Formel: C₇H₉N₃S
MDL Number: MFCD04117348
CAS-Nummer: 21242-21-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge