Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
020821-1G
FLUO020821-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020821-1G
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Formel: C₁₅H₁₂O₃
MDL Number: MFCD04039123
CAS-Nummer: 70916-89-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge