3',4'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
020843-1G
FLUO020843-1GEA 1130 EUR InStock
FLUO020843-1G
3',4'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
3',4'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226.27 g/mol
MDL Number: MFCD04117430
CAS-Nummer: 728919-21-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge