1-Brom-2-chlor-4-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
021409-5G
FLUO021409-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO021409-5G
1-Brom-2-chlor-4-iodbenzol
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrCl
MDL Number: MFCD04973904
CAS-Nummer: 535934-25-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge