3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
021632-5G 021632-10G
FLUO021632-5GEA 209 EUR InStock
FLUO021632-5G FLUO021632-10G
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
MDL Number: MFCD05663889
CAS-Nummer: 94838-82-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge