3-Acetylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
021838-5G
FLUO021838-5GEA 354 EUR InStock
FLUO021838-5G
3-Acetylphenylboronsäurepinakolester
3-Acetylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BO₃
MDL Number: MFCD05863923
CAS-Nummer: 214360-49-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge