3-Cyan-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
021844-5G
FLUO021844-5GEA 209 EUR InStock
FLUO021844-5G
3-Cyan-4-fluorphenylboronsäure
3-Cyan-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BFNO₂
MDL Number: MFCD03095130
CAS-Nummer: 214210-21-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge