4-(3,4-Dimethylphenyl)-1-buten-4-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
022232-1G
FLUO022232-1GEA 1160 EUR InStock
FLUO022232-1G
4-(3,4-Dimethylphenyl)-1-buten-4-ol
4-(3,4-Dimethylphenyl)-1-buten-4-ol
Formel: C₁₂H₁₆O
MDL Number: MFCD06201127
CAS-Nummer: 842123-77-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge