3,5-Dimethylbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
022364-1G
FLUO022364-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022364-1G
3,5-Dimethylbenzaldehyd
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082777
CAS-Nummer: 5779-95-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge