4-(4-Chlor-3-fluorphenyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
022365-1G
FLUO022365-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022365-1G
4-(4-Chlor-3-fluorphenyl)benzaldehyd
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₈ClFO
MDL Number: MFCD06201223
CAS-Nummer: 842140-45-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge