3,4'-Dichlorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
022455-1G
FLUO022455-1GEA 344 EUR InStock
FLUO022455-1G
3,4'-Dichlorbenzhydrol
3,4'-Dichlorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂O
CAS-Nummer: 68240-78-8
EINECS: 269-481-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge