3,3'-Dichlor-4-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
022471-1G
FLUO022471-1GEA 1010 EUR InStock
FLUO022471-1G
3,3'-Dichlor-4-fluorbenzhydrol
3,3'-Dichlor-4-fluorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₉Cl₂FO
MDL Number: MFCD06201298
CAS-Nummer: 844683-45-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge