4-Ethyl-4'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
022517-1G
FLUO022517-1GEA 1200 EUR InStock
FLUO022517-1G
4-Ethyl-4'-fluorbenzhydrol
4-Ethyl-4'-fluorbenzhydrol
Formel: C₁₅H₁₅FO
MDL Number: MFCD06201343
CAS-Nummer: 229962-77-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge