3,5-Dichlor-3'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
022523-1G
FLUO022523-1GEA 1010 EUR InStock
FLUO022523-1G
3,5-Dichlor-3'-methylbenzhydrol
3,5-Dichlor-3'-methylbenzhydrol
Formel: C₁₄H₁₂Cl₂O
MDL Number: MFCD06201349
CAS-Nummer: 844856-36-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge