3-Brom-4'-(methylthio)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
022686-1G
FLUO022686-1GEA 830 EUR InStock
FLUO022686-1G
3-Brom-4'-(methylthio)benzophenon
3-Brom-4'-(methylthio)benzophenon
Formel: C₁₄H₁₁BrOS
MDL Number: MFCD06201459
CAS-Nummer: 197439-23-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge