3,4-Dichlor-3'-fluor-4'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
022786-1G
FLUO022786-1GEA 830 EUR InStock
FLUO022786-1G
3,4-Dichlor-3'-fluor-4'-methoxybenzophenon
3,4-Dichlor-3'-fluor-4'-methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₉Cl₂FO₂
MDL Number: MFCD06201551
CAS-Nummer: 844885-37-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge