3,4-Difluor-4'-isopropylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
022792-1G
FLUO022792-1GEA 882 EUR InStock
FLUO022792-1G
3,4-Difluor-4'-isopropylbenzophenon
3,4-Difluor-4'-isopropylbenzophenon
Formel: C₁₆H₁₄F₂O
MDL Number: MFCD06201556
CAS-Nummer: 845781-00-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge