Ethyl(3,4-dichlorbenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
023002.1G 023002-25G
FLUO023002.1GEA 258 EUR InStock
FLUO023002.1G FLUO023002-25G
Ethyl(3,4-dichlorbenzoyl)formiat
Ethyl(3,4-dichlorbenzoyl)formiat
Formel: C₁₀H₈Cl₂O₃
MDL Number: MFCD01934864
CAS-Nummer: 34966-52-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge