4'-Methoxy-2,2,2,3'-tetrafluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
023137-1G
FLUO023137-1GEA 341 EUR InStock
FLUO023137-1G
4'-Methoxy-2,2,2,3'-tetrafluoracetophenon
4'-Methoxy-2,2,2,3'-tetrafluoracetophenon
Formel: C₉H₆F₄O₂
MDL Number: MFCD06201802
CAS-Nummer: 132734-54-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge