3'-Methoxy-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
023148-1G
FLUO023148-1GEA 159 EUR InStock
FLUO023148-1G
3'-Methoxy-2,2,2-trifluoracetophenon
3'-Methoxy-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
MDL Number: MFCD00461895
CAS-Nummer: 30724-22-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge