4'-Chlor-3'-methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
023167-1G
FLUO023167-1GEA 648 EUR InStock
FLUO023167-1G
4'-Chlor-3'-methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
4'-Chlor-3'-methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel: C₉H₆ClF₃O
MDL Number: MFCD02260828
CAS-Nummer: 286017-71-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge