2-Chlor-4-phenylthiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
024114-250MG
FLUO024114-250MGEA 48.8 EUR InStock
FLUO024114-250MG
2-Chlor-4-phenylthiazol
2-Chloro-4-phenylthiazol
Formel: C₉H₆ClNS
MDL Number: MFCD00956371
CAS-Nummer: 1826-23-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge