3-Brom-4-methoxybenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
024494-1G
FLUO024494-1GEA 405 EUR InStock
FLUO024494-1G
3-Brom-4-methoxybenzoylchlorid
3-Brom-4-methoxybenzoylchlorid
Formel: C₈H₆BrClO₂
MDL Number: MFCD02628379
CAS-Nummer: 81324-61-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge