2-Chlor-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
033210-1G
FLUO033210-1GEA 51.8 EUR InStock
FLUO033210-1G
2-Chlor-4-methoxybenzoesäure
2-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₃
MDL Number: MFCD00085943
CAS-Nummer: 21971-21-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge