5-Brom-2-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
033262-25G
FLUO033262-25GEA 104 EUR InStock
FLUO033262-25G
5-Brom-2-methylpyridin
5-Brom-2-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
MDL Number: MFCD00661170
CAS-Nummer: 3430-13-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge