4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
033739-5G
FLUO033739-5GEA 240 EUR InStock
FLUO033739-5G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
MW: 180.1 g/mol
MDL Number: MFCD00061290
CAS-Nummer: 130047-19-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge