1-Boc-3-bromoindole ≥97%
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
034920-5G
FLUO034920-5GEA 180 EUR InStock
FLUO034920-5G
1-Boc-3-bromoindole ≥97%
1-Boc-3-bromoindole
Formel: C₁₃H₁₄BrNO₂
Siedepunkt: 367,9 °C (760 mmHg)
MDL Number: MFCD05864772
CAS-Nummer: 143259-56-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge