2-Brom-6-fluor-4-nitroanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
035090-5G
FLUO035090-5GEA 288 EUR InStock
FLUO035090-5G
2-Brom-6-fluor-4-nitroanilin
2-Brom-6-fluor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
MDL Number: MFCD09800780
CAS-Nummer: 455-58-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge