5-Brom-3-chlor-2-iodbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
035129-1G
FLUO035129-1GEA 369 EUR InStock
FLUO035129-1G
5-Brom-3-chlor-2-iodbenzonitril
5-Brom-3-chlor-2-iodbenzonitril
Formel: C₇H₂BrClIN
MDL Number: MFCD09800800
CAS-Nummer: 1000577-40-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge