1,4-Dibrom-3,5-difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
035631-5G
FLUO035631-5GEA 458 EUR InStock
FLUO035631-5G
1,4-Dibrom-3,5-difluorbenzol
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
MDL Number: MFCD07783665
CAS-Nummer: 128259-71-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge