4'-Amino-2-bromacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
036701-5G
FLUO036701-5GEA 2930 EUR InStock
FLUO036701-5G
4'-Amino-2-bromacetophenon
4'-Amino-2-bromacetophenon
Formel: C₈H₈BrNO
MDL Number: MFCD09744997
CAS-Nummer: 23442-14-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge