3-Amino-1-Boc-piperidin-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
037093-1G
FLUO037093-1GEA 833 EUR InStock
FLUO037093-1G
3-Amino-1-Boc-piperidin-3-carbonsäure
3-Amino-1-Boc-piperidin-3-carbonsäure
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
MDL Number: MFCD03790945
CAS-Nummer: 368866-17-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge