Methyl-4-formylbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
037428-25G
FLUO037428-25GEA 30.8 EUR InStock
FLUO037428-25G
Methyl-4-formylbenzoat
Methyl-4-formylbenzoat
Formel: C₉H₈O₃
MW: 164.16 g/mol
MDL Number: MFCD00006950
CAS-Nummer: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge