3,6-Difluoro-2-methoxyphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
038322-1G
FLUO038322-1GEA 1150 EUR InStock
FLUO038322-1G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
MDL Number: MFCD12827564
CAS-Nummer: 206198-07-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge