3-Bromisatosäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
040876-1G
FLUO040876-1GEA 257 EUR InStock
FLUO040876-1G
3-Bromisatosäureanhydrid
3-Bromisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄BrNO₃
MDL Number: MFCD06738735
CAS-Nummer: 331646-98-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge