1-Aminocyclopropancarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
043411-5G
FLUO043411-5GEA 79.1 EUR InStock
FLUO043411-5G
1-Aminocyclopropancarbonsäure
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₇NO₂
MDL Number: MFCD00009944
CAS-Nummer: 22059-21-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge