3-Brom-5-chlor-2-fluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
045837-1G
FLUO045837-1GEA 32.1 EUR InStock
FLUO045837-1G
3-Brom-5-chlor-2-fluorpyridin
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
MDL Number: MFCD04972409
CAS-Nummer: 884494-87-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge