3,5-Difluorpicolinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
046203-5G
FLUO046203-5GEA 107 EUR InStock
FLUO046203-5G
3,5-Difluorpicolinsäure
3,5-Difluorpicolinsäure
Formel: C₆H₃F₂NO₂
MDL Number: MFCD05664124
CAS-Nummer: 745784-04-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge