2-Amino-5-fluor-4-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
050234-5G
FLUO050234-5GEA 260 EUR InStock
FLUO050234-5G
2-Amino-5-fluor-4-methylpyridin
2-Amino-5-fluor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₇FN₂
MDL Number: MFCD06659479
CAS-Nummer: 301222-66-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge