2-(1-Hydroxyethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
088389-1G
FLUO088389-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO088389-1G
2-(1-Hydroxyethyl)pyridin
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
MDL Number: MFCD06245419
CAS-Nummer: 18728-61-5
EINECS: 242-539-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge