3-Amino-2-brom-5-chlorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
24340-5G
FLUO24340-5GEA 0 EUR InStock
FLUO24340-5G
3-Amino-2-brom-5-chlorpyridin
3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
MDL Number: MFCD07368976
CAS-Nummer: 90902-83-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge