Scheuerpads, ErgoSCRUB®
Lieferant: FOAMTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FT900
FOAMFT900EA 293 EUR InStock
FOAMFT900
Scheuerpads, ErgoSCRUB®
Wischtücher Reinigungskits und -Pads
ErgoSCRUB® ist eine weiches, ergonomisches Werkzeug zum einfachen Scheuern von Implantierungswerkzeugen, großen Vakuumkammern, Keramikkuppeln und anderen sphärischen Oberflächen.
  • Zum Einmalgebrauch
  • Leicht zu greifen
  • Flexibel genug, um sphärische Oberflächen wie Kuppeln zu reinigen
  • Ermöglicht eine schnellere Reinigung von großen Werkzeugoberflächen
Geeignet für Kammerreinigungs-, CVD- und CMP-Anwendungen sowie die Handhabung von Wafern.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge