Planetenmhle PULVERISETTE 5 classic line mit 4 Becherhalterungen fr 230-240 V/1, 50-60 Hz, 1600 Watt 1 * 1 ST
Lieferant: FRITSCH
Planetenmhle PULVERISETTE 5 classic line mit 4 Becherhalterungen fr 230-240 V/1, 50-60 Hz, 1600 Watt 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Planetenmühle PULVERISETTE 5 classic line mit 4 Becherhalterungen für 230-240 V/1~, 50-60 Hz, 1600 Watt 1 * 1 ST FRIT05.5020.00 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 05.5020.00
Lokale Artikelnummer:: FRIT05.5020.00
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder