Mit der automatischen hydraulischen FRITSCH Tablettenpresse lassen sich feste Proben schnell und einfach zu stabilen und gleichzeiti g hoch durchlssigen Presslingen fr die Rntgenfluoreszenzanalyse oder Infrarotspektroskopie verarbeiten. 1 * 1 ST
Lieferant: FRITSCH
Mit der automatischen hydraulischen FRITSCH Tablettenpresse lassen sich feste Proben schnell und einfach zu stabilen und gleichzeiti g hoch durchlssigen Presslingen fr die Rntgenfluoreszenzanalyse oder Infrarotspektroskopie verarbeiten. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Mit der automatischen hydraulischen FRITSCH Tablettenpresse lassen sich feste Proben schnell und einfach zu stabilen und gleichzeiti g hoch durchlässigen Presslingen für die Röntgenfluoreszenzanalyse oder Infrarotspektroskopie verarbeiten. 1 * 1 ST FRIT09.9522.00 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 09.9522.00
Lokale Artikelnummer:: FRIT09.9522.00
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder