Wird bentigt, wenn die Probenabsaugung mit Zyklon mit einem 1, 2 oder 5 Liter Probenglas bestckt werden soll. Der Adapter fr die Probenglser ist passend fr alle Probenglsergren. 1 * 1 ST
Lieferant: FRITSCH
Wird bentigt, wenn die Probenabsaugung mit Zyklon mit einem 1, 2 oder 5 Liter Probenglas bestckt werden soll. Der Adapter fr die Probenglser ist passend fr alle Probenglsergren. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Wird benötigt, wenn die Probenabsaugung mit Zyklon mit einem 1, 2 oder 5 Liter Probenglas bestückt werden soll. Der Adapter für die Probengläser ist passend für alle Probengläsergrößen. 1 * 1 ST FRIT19.5790.00 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 19.5790.00
Lokale Artikelnummer:: FRIT19.5790.00
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder