Mit dem verschraubbaren Mahlbecherdeckel aus Zirkonoxid verschlieen Sie den Zirkonoxid-Mahlbecher mit 500 ml, 250 ml und 150 ml Vol umen der PULVERISETTE 5 premium line gasdicht zum Transport zwischen dem Befllen in der Glove-Box und der Mhle. 1 * 1 ST
Lieferant: FRITSCH
Mit dem verschraubbaren Mahlbecherdeckel aus Zirkonoxid verschlieen Sie den Zirkonoxid-Mahlbecher mit 500 ml, 250 ml und 150 ml Vol umen der PULVERISETTE 5 premium line gasdicht zum Transport zwischen dem Befllen in der Glove-Box und der Mhle. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Mit dem verschraubbaren Mahlbecherdeckel aus Zirkonoxid verschließen Sie den Zirkonoxid-Mahlbecher mit 500 ml, 250 ml und 150 ml Vol umen der PULVERISETTE 5 premium line gasdicht zum Transport zwischen dem Befüllen in der Glove-Box und der Mühle. 1 * 1 ST FRIT50.6495.00 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 50.6495.00
Lokale Artikelnummer:: FRIT50.6495.00
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder