Kalium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborat
Lieferant: FRONTIER SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
P10324.5G
FRONP10324.5GEA 0 EUR InStock
FRONP10324.5G
Kalium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborat
Kalium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborat
Formel: C₅H₁₀BF₃KNO
MDL Number: MFCD10566512
CAS-Nummer: 936329-94-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge